Få mere at vide
4-Chlorophenylacetylene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chlorophenylacetylene |
| CAS | 873-73-4 |
| Molekylær formel | C8 H5 Cl |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5Cl/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h1,3-6H |
| SMIL | Clc1ccc(cc1)C#C |
| IUPAC navn | 1-chloro-4-ethynylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 136.58 |
| Formel vægt | 136.008 |