Få mere at vide
4-Chlorophenylacetylene, 98%
Artikelnummer. 15467937
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15467937 1 g 1g
15477937 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15467937 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51058.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 873-73-4 | C8H5Cl | 136.578 g/mol
4-Chlorphenylacetylen anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-Chlorphenylacetylen anvendes som
farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselig i acetone, chloroform, dichlormethan, DMF, DMSO, ethanol, ethylacetat, hexan, methanol, THF og toluen.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 873-73-4
Molekylær formel C8H5Cl
Molekylvægt (g/mol) 136.578
MDL nummer MFCD00191917
InChI nøgle LFZJRTMTKGYJRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorophenylacetylene, benzene, 1-chloro-4-ethynyl, 4'-chlorophenyl acetylene, 4-chlorophenyl acetylene, 1-chloro-4-ethynyl-benzene, p-ethynylchlorobenzene, p-chlorophenylacetylene, p-chlorophenyl acetylene, 1-chlor-4-ethinylbenzol, 4-chlorophenylethyne
PubChem CID 70118
IUPAC navn 1-chlor-4-ethynylbenzen
SMIL C#CC1=CC=C(C=C1)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorophenylacetylene
Smeltepunkt 43°C to 47°C
Mængde 1 g
FN nummer UN1325
Kogepunkt 179°C
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in acetone,chloroform,dichloromethane,DMF,DMSO,ethanol,ethyl acetate,hexane,methanol,THF and toluene.
Formel vægt 136.58
Procent renhed 98%