Få mere at vide
4-Klorfenylacetylchlorid, 98%
Artikelnummer. 11474194
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11474194 250 g 250g
11454194 10 g 10g
11464194 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474194 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12530.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-08-2026
CAS: 25026-34-0 | C8H6Cl2O | 189,04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25026-34-0
Molekylær formel C8H6Cl2O
Molekylvægt (g/mol) 189.04
MDL nummer MFCD00037111
InChI nøgle UMQUIRYNOVNYPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorophenylacetyl chloride, p-chlorophenylacetyl chloride, 2-4-chlorophenyl acetyl chloride, 4-chlorobenzeneacetyl chloride, benzeneacetyl chloride, 4-chloro, 4-chlorophenylacetylchloride, acmc-1cch1, 4-chlorobenzeneacetylchloride, 4-chlorobenzenacetyl chloride, p-chlorophenyl-acetyl chloride
PubChem CID 90692
IUPAC navn 2-(4-chlorphenyl)acetylchlorid
SMIL ClC(=O)CC1=CC=C(Cl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorophenylacetyl chloride
Tæthed 1.292
Mængde 250 g
Brydningsindeks 1.551
FN nummer UN3265
Beilstein 637775
Kogepunkt 112°C to 114°C (11 mmHg)
Formel vægt 189.04
Procent renhed 98%