Få mere at vide
4-Klorfenylacetylchlorid, 96%
Artikelnummer. 10540981 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10540981 25 g Glasflaske 25g
10530981 5 g Glasflaske 5g
10519050 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10540981 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 123450250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
CAS: 25026-34-0 | C8H6Cl2O | 189,04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25026-34-0
Molekylær formel C8H6Cl2O
Molekylvægt (g/mol) 189.04
MDL nummer MFCD00037111
InChI nøgle UMQUIRYNOVNYPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorophenylacetyl chloride, p-chlorophenylacetyl chloride, 2-4-chlorophenyl acetyl chloride, 4-chlorobenzeneacetyl chloride, benzeneacetyl chloride, 4-chloro, 4-chlorophenylacetylchloride, acmc-1cch1, 4-chlorobenzeneacetylchloride, 4-chlorobenzenacetyl chloride, p-chlorophenyl-acetyl chloride
PubChem CID 90692
IUPAC navn 2-(4-chlorphenyl)acetylchlorid
SMIL ClC(=O)CC1=CC=C(Cl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorophenylacetyl chloride
Navn note 98%
CAS min % 95.0
Farve Brun til gul
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.2920g/mL
Mængde 25 g
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.5495 to 1.5565
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Specifik vægtfylde 1.292
Lineær formel ClC6H4CH2COCl
Kogepunkt 85.0°C (1.0 mmHg)
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts.
Formel vægt 189.04
Procent renhed 96%