Få mere at vide
4-Klorfenyleddikesyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chlorophenyl acetic acid |
| CAS | 1878-66-6 |
| Molekylær formel | C8 H7 Cl O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Acetic acid, (p-chlorophenyl)- (7CI,8CI), 4-Chlorobenzeneacetic acid, (4-Chlorophenyl)acetic acid, (p-Chlorophenyl)acetic acid, 2-(4-Chlorophenyl)acetic acid, 2-(p-Chlorophenyl)acetic acid, NSC 14285, PCPA |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7ClO2/c9-7-3-1-6(2-4-7)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11) |
| SMIL | OC(=O)Cc1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC navn | 2-(4-klorfenyl)eddikesyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 170.59 |
| Formel vægt | 170.0135 |