Få mere at vide
4-Klorfenyleddikesyre, 98%
Artikelnummer. 10655982 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10655982 100 g Plastflaske 100g
10038851 5 g Glasflaske 5g
10387860 500 g Plastflaske 500g
10046043 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10655982 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 160721000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-09-2026
CAS: 1878-66-6 | C8H7ClO2 | 170,59 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1878-66-6
Molekylær formel C8H7ClO2
Molekylvægt (g/mol) 170.59
MDL nummer MFCD00004344
InChI nøgle CDPKJZJVTHSESZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorophenylacetic acid, 2-4-chlorophenyl acetic acid, 4-chlorophenyl acetic acid, 4-chlorobenzeneacetic acid, p-chlorophenylacetic acid, benzeneacetic acid, 4-chloro, p-chlorophenyl acetic acid, 2-p-chlorophenyl acetic acid, acetic acid, p-chlorophenyl
PubChem CID 15880
ChEBI CHEBI:30749
IUPAC navn 2-(4-chlorphenyl)eddikesyre
SMIL OC(=O)CC1=CC=C(Cl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorophenylacetic acid
Smeltepunkt 103 °C til 107 °C
Navn note 98%
CAS min % 97.5
Farve Hvid til cremet
CAS Max % 100.0
Mængde 100 g
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Plastflaske
Fysisk form Pulver
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Lineær formel ClC6H4CH2CO2H
Beilstein 09,448
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselig i ethanol, acetone, diethylether, opløselighed 5% i chcl3: klar opløsning
Formel vægt 170.6
Procent renhed 98%