Få mere at vide
(4-Klorfenyl)urinstof, Mikromol™
Beskrivelse
(4-Klorfenyl)urinstof
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(4-Chlorophenyl)urea |
| CAS | 140-38-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-(4-Chlorophenyl)urea |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C7 H7 Cl N2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | (4-Chlorophenyl)urea, GW 557278X, SKF-32360, Proguanil related, Chlorhexidine Diacetate Impurity F, Chlorhexidine Impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7ClN2O/c8-5-1-3-6(4-2-5)10-7(9)11/h1-4H,(H3,9,10,11) |
| SMIL | NC(=O)Nc1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC navn | (4-klorfenyl)urinstof |
| Vis mere |