Få mere at vide
(4-Chlorophenyl)urea, Mikromol™
Artikelnummer. 17901986
Mængde:
25 mg
100 mg
Artikelnummer. 17901986
Brand: Mikromol MM0162.070025
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(4-Chlorophenyl)urea
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Chlorophenyl)urea
CAS 140-38-5
Analyt- eller komponentnavne 1-(4-Chlorophenyl)urea
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H7 Cl N2 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym (4-Chlorophenyl)urea, GW 557278X, SKF-32360, Proguanil related, Chlorhexidine Diacetate Impurity F, Chlorhexidine Impurity F
InChI formel InChI=1S/C7H7ClN2O/c8-5-1-3-6(4-2-5)10-7(9)11/h1-4H,(H3,9,10,11)
SMIL NC(=O)Nc1ccc(Cl)cc1
IUPAC navn (4-chlorophenyl)urea
Molekylvægt (g/mol) 170.6
Mængde 25 mg
Formel vægt 170.0247 g/mol