Få mere at vide
(4-chlorphenyl)methansulfonylchlorid, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10317732
Skift visning
:
Amber glasflaske; 1g
Artikelnummer.
10317732 Amber glasflaske; 1g
1 options
Artikelnummer. 10317732 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00927DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4-Chlorophenyl)methanesulfonyl chloride
CAS 6966-45-6
CAS min % 90.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C7H6Cl2O2S
MDL nummer MFCD01631927
Mængde 1 g
Synonym 4-chlorophenyl methanesulfonyl chloride, 4-chlorobenzylsulfonyl chloride, 4-chloro-phenyl-methanesulfonyl chloride, 4-chloro-alpha-toluenesulfonyl chloride, chloro 4-chlorophenyl methyl sulfone, 4-chlorobenzenemethanesulfonyl chloride, 4-chlorophenyl methanesulphonyl chloride, 4-chlorophenyl methyl sulfonyl chloride, acmc-20apnh
InChI nøgle DBJRPJSDYFDWPV-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=CC=C1CS(=O)(=O)Cl)Cl
IUPAC navn (4-chlorphenyl)methansulfonylchlorid
Molekylvægt (g/mol) 225.083
PubChem CID 227304
Formel vægt 225.09
Procent renhed 90%