Få mere at vide
4-Chlorophenyl isothiocyanate, 98%
Artikelnummer. 11420603
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11420603 5 g 5g
11430603 25 g 25g
11440603 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420603 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12693.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2131-55-7 | C7H4ClNS | 169.626 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2131-55-7
Molekylær formel C7H4ClNS
Molekylvægt (g/mol) 169.626
MDL nummer MFCD00004810
InChI nøgle MZZVFXMTZTVUFO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16480
IUPAC navn 1-chlor-4-isothiocyanatobenzen
SMIL C1=CC(=CC=C1N=C=S)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorophenyl isothiocyanate
Smeltepunkt 43°C to 46°C
Mængde 5 g
Lugt Pungent
FN nummer UN2923
Beilstein 471610
Synonym 4-chlorophenyl isothiocyanate, p-chlorophenyl isothiocyanate, 1-chloro-4-isothiocyanato-benzene, benzene, 1-chloro-4-isothiocyanato, 4-chlorophenylisothiocyanate, isothiocyanic acid, p-chlorophenyl ester, 4-chlor-phenyl-isothiocyanat, isothiocyanic acid 4-chlorophenyl ester, isothiocyanic acid, 4-chlorophenyl ester, benzene,1-chloro-4-isothiocyanato
Kogepunkt 135°C to 136°C (24 mmHg)
Formel vægt 169.64
Procent renhed 98%