Få mere at vide
4-klorfenylisocyanat, TRC
Artikelnummer. 30359587
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30359587 50 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30359587 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC37759550G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorophenyl Isocyanate
CAS 104-12-1
Molekylær formel C7H4ClNO
Mængde 50 g
Synonym 1-Chloro-4-isocyanatobenzene, 1-Isocyanato-4-chlorobenzene, 4-Chloro-1-isocyanatobenzene, 4-Chloroisocyanatobenzene, NSC 76589, p-Chlorophenyl Isocyanate
InChI formel InChI=1S/C7H4ClNO/c8-6-1-3-7(4-2-6)9-5-10/h1-4H
SMIL Clc1ccc(cc1)N=C=O
IUPAC navn 1-chloro-4-isocyanatobenzen
Molekylvægt (g/mol) 153.57