Få mere at vide
4-Klorfenylisocyanat, 98%
Artikelnummer. 10341144 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10341144 500 g Glasflaske 500g
10215740 25 g Glasflaske 25g
10154370 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10341144 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 166565000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 104-12-1 | C7H4ClNO | 153,57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104-12-1
Molekylær formel C7H4ClNO
Molekylvægt (g/mol) 153.57
MDL nummer MFCD00002024
InChI nøgle ADAKRBAJFHTIEW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorophenyl isocyanate, p-chlorophenyl isocyanate, benzene, 1-chloro-4-isocyanato, pcpi, 4-chloroisocyanatobenzene, para-chlorophenyl isocyanate, p-chlorfenylisokyanat, 4-chlorophenylisocyanate, isocyanic acid, p-chlorophenyl ester, 1-chloro-4-isocyanato-benzene
PubChem CID 7693
IUPAC navn 1-chlor-4-isocyanatobenzen
SMIL C1=CC(=CC=C1N=C=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorophenyl isocyanate
Smeltepunkt 29.0°C to 31.0°C
CAS min % 97.5
Farve Hvid til gul
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.2600g/mL
Mængde 500 g
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Fysisk form Krystallinsk fast stof
Brydningsindeks 1.5618
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Specifik vægtfylde 1.26
Lineær formel ClC6H4NCO
Beilstein 12, 616
Kogepunkt 203.0°C to 204.0°C
Opløselighedsinformation Solubility in water: decomposes in water
Formel vægt 153.57
Procent renhed 98%