Få mere at vide
4-Chlorophenyl isocyanate, 98%
Artikelnummer. 10215740 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10215740 25 g Glasflaske 25g
10154370 100 g Glasflaske 100g
10341144 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10215740 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 166560250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 104-12-1 | C7H4ClNO | 153.57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104-12-1
Molekylær formel C7H4ClNO
Molekylvægt (g/mol) 153.57
MDL nummer MFCD00002024
InChI nøgle ADAKRBAJFHTIEW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorophenyl isocyanate, p-chlorophenyl isocyanate, benzene, 1-chloro-4-isocyanato, pcpi, 4-chloroisocyanatobenzene, para-chlorophenyl isocyanate, p-chlorfenylisokyanat, 4-chlorophenylisocyanate, isocyanic acid, p-chlorophenyl ester, 1-chloro-4-isocyanato-benzene
PubChem CID 7693
IUPAC navn 1-chlor-4-isocyanatobenzen
SMIL C1=CC(=CC=C1N=C=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorophenyl isocyanate
Smeltepunkt 29.0°C to 31.0°C
CAS min % 97.5
Farve Hvid til gul
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.2600g/mL
Mængde 25 g
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Fysisk form Krystallinsk fast stof
Brydningsindeks 1.5618
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Specifik vægtfylde 1.26
Lineær formel ClC6H4NCO
Beilstein 12, 616
Kogepunkt 203.0°C to 204.0°C
Opløselighedsinformation Solubility in water: decomposes in water
Formel vægt 153.57
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chlorophenyl isocyanate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Chlorophenyl isocyanate