Få mere at vide
4-Klorfenylisocyanat, 98%
Description
4-chlorphenylisocyanat anvendes til fremstilling af isothiocyanater. Arylisocyanater gennemgår [2+2] cycloadditionsreaktioner med dihydrofuran for at give bicykliskβ -laktamer i højt udbytte.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-chlorphenylisocyanat anvendes til fremstilling af isothiocyanater. Arylisocyanater gennemgår [2+2] cycloadditionsreaktioner med dihydrofuran for at give bicykliske ß-lactamer i højt udbytte.
Opløselighed
Hydrolyserer i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chlorophenyl isocyanate |
| Smeltepunkt | 29 °C til 31 °C |
| Tæthed | 1.2 |
| Mængde | 25 g |
| Lugt | Gennemtrængende |
| Brydningsindeks | 1.5618 |
| FN nummer | UN2811 |
| Beilstein | 386235 |
| Kogepunkt | 203 °C til 204 °C |
| Opløselighedsinformation | Hydrolyserer i vand. |
| Show More |