Få mere at vide
4-Chlorophenyl isocyanate, 98%
Artikelnummer. 11489130
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11489130 5 g 5g
11499130 25 g 25g
11409140 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11489130 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14966.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 104-12-1 | C7H4ClNO | 153.565 g/mol
4-chlorphenylisocyanat anvendes til fremstilling af isothiocyanater. Arylisocyanater gennemgår [2+2] cycloadditionsreaktioner med dihydrofuran for at give bicykliskβ -laktamer i højt udbytte.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-chlorphenylisocyanat anvendes til fremstilling af isothiocyanater. Arylisocyanater gennemgår [2+2] cycloadditionsreaktioner med dihydrofuran for at give bicykliske ß-lactamer i højt udbytte.
Opløselighed
Hydrolyserer i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104-12-1
Molekylær formel C7H4ClNO
Molekylvægt (g/mol) 153.565
MDL nummer MFCD00002024
InChI nøgle ADAKRBAJFHTIEW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorophenyl isocyanate, p-chlorophenyl isocyanate, benzene, 1-chloro-4-isocyanato, pcpi, 4-chloroisocyanatobenzene, para-chlorophenyl isocyanate, p-chlorfenylisokyanat, 4-chlorophenylisocyanate, isocyanic acid, p-chlorophenyl ester, 1-chloro-4-isocyanato-benzene
PubChem CID 7693
IUPAC navn 1-chlor-4-isocyanatobenzen
SMIL C1=CC(=CC=C1N=C=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorophenyl isocyanate
Smeltepunkt 29°C to 31°C
Tæthed 1.2
Mængde 5 g
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.5618
FN nummer UN2811
Beilstein 386235
Kogepunkt 203°C to 204°C
Opløselighedsinformation Hydrolyzes in water.
Formel vægt 153.57
Procent renhed 98%