missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(4-Chlorophenyl)diphenylmethanol, TRC

Artikelnummer. 30364123
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30364123 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30364123 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC596465500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (4-Chlorophenyl)diphenylmethanol
CAS 6922-89-0
Molekylær formel C7 H5 N O5
Mængde 500 mg
Synonym 4-Chloro-alpha,alpha-diphenyl-benzenemethanol, (p-Chlorophenyl)diphenyl-methanol, 4-Chloro-alpha,alpha-diphenylbenzenemethanol, 4-Chlorophenyl)diphenylcarbinol, NSC 20739
InChI formel InChI=1S/C7H5NO5/c9-3-1-4(6(10)11)8-5(2-3)7(12)13/h1-2H,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)
SMIL OC(=O)c1cc(O)cc(n1)C(=O)O
IUPAC navn 4-hydroxypyridine-2,6-dicarboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 183.118
Formel vægt 183.017
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.