Få mere at vide
(4-Klorfenyl)acetonitril, Mikromol™
Beskrivelse
(4-Klorfenyl)acetonitril
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4-Chlorophenyl)acetonitrile |
| CAS | 140-53-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | (4-Chlorophenyl)acetonitrile |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C8 H6 Cl N |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | (4-Chlorophenyl)acetonitrile, Sibutramine Hydrochloride Monohydrate Imp. E (Pharmeuropa), Pyrimethamine Impurity C, Sibutramine Hydrochloride Monohydrate Impurity E, Sibutramine Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6ClN/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4H,5H2 |
| SMIL | Clc1ccc(CC#N)cc1 |
| IUPAC navn | 2-(4-klorfenyl)acetonitril |
| Vis mere |