Få mere at vide
(4-Klorofenyl)eddikesyre Methylester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4-Chlorophenyl)acetic Acid Methyl Ester |
| CAS | 52449-43-1 |
| Molekylær formel | C9H9ClO2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Methyl (4-Chlorophenyl)acetate, Methyl (p-Chlorophenyl)acetate, Methyl 2-(4-Chlorophenyl)acetate, Methyl 4-Chlorobenzeneacetate, (p-Chlorophenyl)acetic Acid Methyl Ester, 4-Chlorobenzeneacetic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9ClO2/c1-12-9(11)6-7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5H,6H2,1H3 |
| SMIL | COC(=O)Cc1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC navn | Methyl 2-(4-chlorophenyl)acetat |
| Molekylvægt (g/mol) | 184.62 |
| Formel vægt | 184.0291 |