Få mere at vide
(4-Klorofenyl)eddikesyre Methylester, TRC
Artikelnummer. 30360150
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30360150 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30360150 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC378525250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4-Chlorophenyl)acetic Acid Methyl Ester
CAS 52449-43-1
Molekylær formel C9H9ClO2
Mængde 250 mg
Synonym Methyl (4-Chlorophenyl)acetate, Methyl (p-Chlorophenyl)acetate, Methyl 2-(4-Chlorophenyl)acetate, Methyl 4-Chlorobenzeneacetate, (p-Chlorophenyl)acetic Acid Methyl Ester, 4-Chlorobenzeneacetic Acid Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C9H9ClO2/c1-12-9(11)6-7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5H,6H2,1H3
SMIL COC(=O)Cc1ccc(Cl)cc1
IUPAC navn Methyl 2-(4-chlorophenyl)acetat
Molekylvægt (g/mol) 184.62
Formel vægt 184.0291