Få mere at vide
(+/-)-4-Chlorophenyl-5-[(3,4-isopropylidine)-2-methylpyridine]methanol-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (+/-)-4-Chlorophenyl-5-[(3,4-isopropylidine)-2-methylpyridine]methanol-d4 |
| CAS | 1216968-24-9 |
| Molekylær formel | C17H14D4ClNO3 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | (+/-)-alpha-(4-Chlorophenyl)-2,2,8-trimethyl-4H-1,3-dioxino[4,5-c]pyridine-5-methanol-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18ClNO3/c1-10-16-14(9-21-17(2,3)22-16)13(8-19-10)15(20)11-4-6-12(18)7-5-11/h4-8,15,20H,9H2,1-3H3/i4D,5D,6D,7D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c(C(O)c2cnc(C)c3OC(C)(C)OCc23)c([2H])c([2H])c1Cl |
| IUPAC navn | (4-chloro-2,3,5,6-tetradeuteriophenyl)-(2,2,8-trimethyl-4H-[1,3]dioxino[4,5-c]pyridin-5-yl)methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 323.81 |
| Formel vægt | 323.1226 |