Få mere at vide
(4-klorfenyl)-4-piperidinylmethanon hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30366564
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30366564 1 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30366564 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3795851G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale (4-Chlorophenyl)-4-piperidinyl-methanone, Hydrochloride
CAS 55695-51-7
Molekylær formel C12 H14 Cl N O . Cl H
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C12H14ClNO.ClH/c13-11-3-1-9(2-4-11)12(15)10-5-7-14-8-6-10;/h1-4,10,14H,5-8H2;1H
SMIL Cl.Clc1ccc(cc1)C(=O)C2CCNCC2
IUPAC navn (4-chlorophenyl)-piperidin-4-ylmethanon; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 260.16
Formel vægt 259.0531
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.