Få mere at vide
(4-klorfenyl)-4-piperidinylmethanon hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30367785
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30367785 500 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30367785 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC379585500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4-Chlorophenyl)-4-piperidinyl-methanone, Hydrochloride
CAS 55695-51-7
Molekylær formel C12 H14 Cl N O . Cl H
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C12H14ClNO.ClH/c13-11-3-1-9(2-4-11)12(15)10-5-7-14-8-6-10;/h1-4,10,14H,5-8H2;1H
SMIL Cl.Clc1ccc(cc1)C(=O)C2CCNCC2
IUPAC navn (4-chlorophenyl)-piperidin-4-ylmethanon; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 260.16
Formel vægt 259.0531