Få mere at vide
(4-Chlorophenyl)[4-(1-methylethoxy)phenyl]methanone, Mikromol™
Beskrivelse
(4-Chlorophenyl)[4-(1-methylethoxy)phenyl]methanone
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4-Chlorophenyl)[4-(1-methylethoxy)phenyl]methanone |
| CAS | 154356-96-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | (4-Chlorophenyl)[4-(1-methylethoxy)phenyl]methanone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H15 Cl O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Fenofibrate Imp. F (EP), (4-Chlorophenyl)[4-(1-methylethoxy)phenyl]methanone, Fenofibrate Impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15ClO2/c1-11(2)19-15-9-5-13(6-10-15)16(18)12-3-7-14(17)8-4-12/h3-11H,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2 |
| IUPAC navn | (4-chlorophenyl)-(4-propan-2-yloxyphenyl)methanone |
| Vis mere |