missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Chlorophenyl-2-pyridinylmethanol, Mikromol™
Beskrivelse
4-Chlorophenyl-2-pyridinylmethanol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chlorophenyl-2-pyridinylmethanol |
| CAS | 27652-89-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Chlorophenyl-2-pyridinylmethanol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H10 Cl N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | α-(4-Chlorophenyl)-2-pyridinemethanol, 2-Pyridinemethanol, α-(p-chlorophenyl)- (7CI,8CI), α-(4-Chlorophenyl)-2-pyridinemethanol, (p-Chlorophenyl)(2-pyridinyl)methanol, NSC 31264, NSC 47970, Carbinoxamine Related Compound B |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10ClNO/c13-10-6-4-9(5-7-10)12(15)11-3-1-2-8-14-11/h1-8,12,15H |
| SMIL | OC(c1ccc(Cl)cc1)c2ccccn2 |
| IUPAC navn | (4-chlorophenyl)-pyridin-2-ylmethanol |
| Vis mere |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?