Få mere at vide
(4-Chlorophenyl)(1-hydroxycyclopentyl)methanone, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | (4-Chlorophenyl)(1-hydroxycyclopentyl)methanone |
| CAS | 1696839-44-7 |
| Molekylær formel | C12H13ClO2 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13ClO2/c13-10-5-3-9(4-6-10)11(14)12(15)7-1-2-8-12/h3-6,15H,1-2,7-8H2 |
| SMIL | OC1(CCCC1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2 |
| IUPAC navn | (4-chlorophenyl)-(1-hydroxycyclopentyl)methanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 224.68 |
| Formel vægt | 224.0604 |