Få mere at vide
4-chlorphenoxyacetonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11428346
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11428346 25 g 25g
11418346 5 g 5g
11438346 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11428346 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15389.14
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 3598-13-8 | Molekylformel: C8H6ClNO | Molekylvægt: 167,59 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3598-13-8
Molekylær formel C8H6ClNO
Molekylvægt (g/mol) 167.59
MDL nummer MFCD00031535
InChI nøgle YUGDKEWUYZXXRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-chlorophenoxy acetonitrile, 4-chlorophenoxyacetonitrile, 4-chlorophenoxy acetonitrile, 4-chloro-phenoxy-acetonitrile, p-chlorophenoxyacetonitrile, 1-chloro-4-cyanomethoxy benzene, acetonitrile, 4-chlorophenoxy, 4-chloro-o-cyanomethylphenol, 2-4-chlorophenoxy ethanenitrile, acmc-20aopp
PubChem CID 306444
IUPAC navn 2-(4-chlorphenoxy)acetonitril
SMIL ClC1=CC=C(OCC#N)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorophenoxyacetonitrile
Smeltepunkt 45 °C til 49 °C
Mængde 25 g
FN nummer UN3439
Beilstein 2442163
Kogepunkt 149 °C til 150 °C (15 mmHg)
Formel vægt 167.6
Procent renhed 98%