Få mere at vide
4-Klorfenoxyeddikesyre, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30319807
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30319807 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30319807 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC11480000100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorophenoxyacetic acid
CAS 122-88-3
Analyt- eller komponentnavne 4-Chlorophenoxyacetic acid
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C8 H7 Cl O3
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym (4-Chlorophenoxy)acetic Acid
InChI formel InChI=1S/C8H7ClO3/c9-6-1-3-7(4-2-6)12-5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
SMIL OC(=O)COc1ccc(Cl)cc1
IUPAC navn 2-(4-klorfenoxy)eddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 186.59
Mængde 100 mg
Formel vægt 186,0084 g/mol