Få mere at vide
4-chlorphenoxyeddikesyre, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11404374
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11404374 100 g 100g
11414374 500 g 500g
11424374 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11404374 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13065.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 122-88-3 | C8H7ClO3 | 186.591 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122-88-3
Molekylær formel C8H7ClO3
Molekylvægt (g/mol) 186.591
MDL nummer MFCD00004305
InChI nøgle SODPIMGUZLOIPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorophenoxyacetic acid, 2-4-chlorophenoxy acetic acid, 4-chlorophenoxy acetic acid, 4-cpa, sure-set, tomatotone, tomato fix, acetic acid, 4-chlorophenoxy, p-chlorophenoxyacetic acid, tomato hold
PubChem CID 26229
ChEBI CHEBI:1808
IUPAC navn 2-(4-chlorphenoxy)eddikesyre
SMIL C1=CC(=CC=C1OCC(=O)O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorophenoxyacetic acid
Smeltepunkt 156°C to 161°C
Mængde 100 g
Beilstein 1211804
Formel vægt 186.59
Procent renhed ≥98%