Få mere at vide
4-chlorphenoxyeddikesyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10499080 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10499080 100 g Plastflaske 100g
10627142 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10499080 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 166961000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 122-88-3 | C8H7ClO3 | 186.59 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122-88-3
Molekylær formel C8H7ClO3
Molekylvægt (g/mol) 186.59
MDL nummer MFCD00004305
InChI nøgle SODPIMGUZLOIPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorophenoxyacetic acid, 2-4-chlorophenoxy acetic acid, 4-chlorophenoxy acetic acid, 4-cpa, sure-set, tomatotone, tomato fix, acetic acid, 4-chlorophenoxy, p-chlorophenoxyacetic acid, tomato hold
PubChem CID 26229
ChEBI CHEBI:1808
IUPAC navn 2-(4-chlorphenoxy)eddikesyre
SMIL C1=CC(=CC=C1OCC(=O)O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorophenoxyacetic acid
Smeltepunkt >156.0°C
Navn note 98%
CAS min % 97.5
Farve Hvid til beige
CAS Max % 100.0
Mængde 100 g
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Plastflaske
Fysisk form Pulver
Analyseprocentområde 98%
Lineær formel ClC6H4OCH2CO2H
Beilstein 06, 187
Opløselighedsinformation Solubility in water: sparingly soluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formel vægt 186.59
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chlorophenoxyacetic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/