Få mere at vide
(4-Klorfenoxy)eddikesyre, Mikromol™
Beskrivelse
(4-Klorfenoxy)eddikesyre
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chlorophenoxyacetic acid |
| CAS | 122-88-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Chlorophenoxyacetic acid |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C8 H7 Cl O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | (4-Chlorophenoxy)acetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7ClO3/c9-6-1-3-7(4-2-6)12-5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11) |
| SMIL | OC(=O)COc1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC navn | 2-(4-klorfenoxy)eddikesyre |
| Vis mere |