missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(4-Chlorophenoxy)acetic Acid Isopropyl Ester, Mikromol™
Beskrivelse
(4-Chlorophenoxy)acetic Acid Isopropyl Ester
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4-Chlorophenoxy)acetic Acid Isopropyl Ester |
| CAS | 41944-93-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | (4-Chlorophenoxy)acetic Acid Isopropyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11 H13 Cl O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2-(4-Chlorophenoxy)acetic Acid 1-Methylethyl Ester, Acetic acid, (4-chlorophenoxy)-, 1-methylethyl ester (9CI), Isopropyl 4-chlorophenoxyacetate, NSC 193423, (4-Chlorophenoxy)acetic Acid Isopropyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13ClO3/c1-8(2)15-11(13)7-14-10-5-3-9(12)4-6-10/h3-6,8H,7H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)OC(=O)COc1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC navn | propan-2-yl 2-(4-chlorophenoxy)acetate |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?