Få mere at vide
4-Klorfenothiazin, TRC
Artikelnummer. 30360245
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30360245 100 mg
30351374 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30360245 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC374985100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7369-69-9
Molekylær formel C12 H8 Cl N S
Molekylvægt (g/mol) 233.72
Synonym 4-Chloro-10H-phenothiazine
IUPAC navn 4-klor-10H-fenothiazin
SMIL Clc1cccc2Nc3ccccc3Sc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorophenothiazine
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H8ClNS/c13-8-4-3-6-10-12(8)15-11-7-2-1-5-9(11)14-10/h1-7,14H
Formel vægt 233.0066