Få mere at vide
4-klorphenol, TRC
Artikelnummer. 30136191
Skift visning
Mængde:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136191 25 g
17939629 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30136191 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC37504025G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-48-9
Molekylær formel C6 H5 Cl O
Molekylvægt (g/mol) 128.56
Synonym Phenol, p-chloro- (8CI), 4-Chlorophenol, 4-CP, 4-Hydroxychlorobenzene, Applied 3-78, NSC 2877, p-Chlorophenic acid, p-Chlorophenol
IUPAC navn 4-chlorphenol
SMIL Oc1ccc(Cl)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorophenol
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C6H5ClO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H
Formel vægt 128.0029