Få mere at vide
4-Chlorophenol, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Tæthed | 1.26 g/cm3 at 45°C |
| Kogepunkt | 220°C/1013 hPa |
| MDL nummer | MFCD00002318 |
| Mængde | 1 kg |
| Synonym | 4-Chlorophenol, 4-Chloro-1-hydroxybenzene, 4-Chlorophenol |