Få mere at vide
4-Chlorophenol-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chlorophenol ring-d4 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5ClO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H/i1D,2D,3D,4D |
| Formel vægt | 132.028 |