Få mere at vide
4-chlorphenol, 99+%
Artikelnummer. 10022350 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10022350 500 g Glasflaske 500g
10296090 100 g Glasflaske 100g
10504304 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
10311194 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10022350 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 181005000
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 106-48-9 | C6H5ClO | 128,56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-48-9
Molekylær formel C6H5ClO
Molekylvægt (g/mol) 128.56
MDL nummer MFCD00002318
InChI nøgle WXNZTHHGJRFXKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-chlorophenol, parachlorophenol, phenol, 4-chloro, 4-hydroxychlorobenzene, phenol, p-chloro, applied 3-78, 4-monochlorophenol, p-chlorophenic acid, p-chlorfenol, 4-chloro-1-hydroxybenzene
PubChem CID 4684
ChEBI CHEBI:28078
IUPAC navn 4-chlorphenol
SMIL C1=CC(=CC=C1O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorophenol
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 41,0 °C til 45,0 °C
Farve Hvid til gul
Tæthed 1.2600g/mL
Kogepunkt 220,0 °C
Flammepunkt 102 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClC6H4OH
Mængde 500 g
Beilstein 06,186
Merck Index 15,2157
Specifik vægtfylde 1.26
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 2,7 g/100 ml (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, ether, aromatiske opløsningsmidler, acetone, chloroform, glycerin og natriumhydroxid
Viskositet 4,99 mPa (50 °C)
Formel vægt 128.56
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk lavtsmeltende faststof