Få mere at vide
4-klorphenol, 99%
Artikelnummer. 11467467
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11467467 250 g 250g
11314749 100 g 100g
11457467 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11467467 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15602.30
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 106-48-9 | C6H5ClO | 128,555 g/mol
Det bruges som hovedråmateriale til blanding til medicin, farvestof, plast og andre industrier. 4-chlorphenol blev anvendt i synligt lys-induceret nedbrydning af 4-chlorphenol i vandig suspension af ren TiO2.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som hovedråmateriale til blanding til medicin, farvestof, plast og andre industrier. 4-chlorphenol blev anvendt i synligt lys-induceret nedbrydning af 4-chlorphenol i vandig suspension af ren TiO2.
Opløselighed Opløseligt i
vand (27g/L).
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-48-9
Molekylær formel C6H5ClO
Molekylvægt (g/mol) 128.555
MDL nummer MFCD00002318
InChI nøgle WXNZTHHGJRFXKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-chlorophenol, parachlorophenol, phenol, 4-chloro, 4-hydroxychlorobenzene, phenol, p-chloro, applied 3-78, 4-monochlorophenol, p-chlorophenic acid, p-chlorfenol, 4-chloro-1-hydroxybenzene
PubChem CID 4684
ChEBI CHEBI:28078
IUPAC navn 4-chlorphenol
SMIL C1=CC(=CC=C1O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorophenol
Smeltepunkt 39 °C til 43 °C
Tæthed 1.306
Kogepunkt 217 °C til 220 °C
Flammepunkt 115 °C (239 °F)
Lugt Fenol-lignende
Mængde 250 g
FN nummer UN2020
Beilstein 507004
Følsomhed Luftfølsom
Merck Index 14,2154
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (27g/L).
Formel vægt 128.56
Procent renhed 99%