Få mere at vide
4-klorphenol, 99%
Artikelnummer. 11314749
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11314749 100 g 100g
11467467 250 g 250g
11457467 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11314749 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15602.22
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 106-48-9 | C6H5ClO | 128,555 g/mol
Det bruges som hovedråmateriale til blanding til medicin, farvestof, plast og andre industrier. 4-chlorphenol blev anvendt i synligt lys-induceret nedbrydning af 4-chlorphenol i vandig suspension af ren TiO2.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som hovedråmateriale til blanding til medicin, farvestof, plast og andre industrier. 4-chlorphenol blev anvendt i synligt lys-induceret nedbrydning af 4-chlorphenol i vandig suspension af ren TiO2.
Opløselighed Opløseligt i
vand (27g/L).
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 106-48-9
Molekylær formel C6H5ClO
Molekylvægt (g/mol) 128.555
MDL nummer MFCD00002318
InChI nøgle WXNZTHHGJRFXKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-chlorophenol, parachlorophenol, phenol, 4-chloro, 4-hydroxychlorobenzene, phenol, p-chloro, applied 3-78, 4-monochlorophenol, p-chlorophenic acid, p-chlorfenol, 4-chloro-1-hydroxybenzene
PubChem CID 4684
ChEBI CHEBI:28078
IUPAC navn 4-chlorphenol
SMIL C1=CC(=CC=C1O)Cl
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorophenol
Smeltepunkt 39°C to 43°C
Tæthed 1.306
Kogepunkt 217°C to 220°C
Flammepunkt 115°C (239°F)
Lugt Phenol-like
Mængde 100 g
FN nummer UN2020
Beilstein 507004
Følsomhed Air Sensitive
Merck Index 14,2154
Opløselighedsinformation Soluble in water (27g/L).
Formel vægt 128.56
Procent renhed 99%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Chlorophenol
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Hazard Statement
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Precautionary Statement
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Chlorophenol