Få mere at vide
4-Chlorophenol-2,3,5,6-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chlorophenol ring-d4 |
| CAS | 285132-91-4 |
| Molekylær formel | C6 2H4 H Cl O |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Phen-2,3,5,6-d4-ol, 4-chloro- (9 CI), 4-Chlorophenol-D4, p-Chlorophenol-d4, 4-Chlorophenol D4 (phenyl D4) |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H5ClO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8 H/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(Cl)c([2 H])c([2 H])c1O |
| IUPAC navn | 4-chloro-2,3,5,6-tetradeuteriophenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 132.58 |
| Formel vægt | 132.028 g/mol |
| Vis mere |