missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Chlorophenol-13C6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chlorophenol-13C6 |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5ClO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| Formel vægt | 134.023 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?