Få mere at vide
4-Chlorophenol 13C6 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chlorophenol-13C6 |
| CAS | 475295-86-4 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Methanol |
| Molekylær formel | 13C6 H5 Cl O |
| Mængde | 1 mL |
| Synonym | Phenol-13C6, 4-chloro- (9CI), 4-Chlorophenol 13C6, p-Chlorophenol (13C6) |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5ClO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| SMIL | O[13c]1[13cH][13cH][13c](Cl)[13cH][13cH]1 |
| IUPAC navn | 4-chloro(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-trien-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 134.51 |
| Vis mere |