Få mere at vide
4-chlorphenethylbromid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11944541 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11944541 5 g Glasflaske 5g
1 options
Artikelnummer. 11944541 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 440180050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2027
CAS: 6529-53-9 | C8H8BrCl | 219,51 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorophenethyl bromide
CAS 6529-53-9
CAS min % 94.0
Farve Farveløs til gul
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.5080g/mL
Mængde 5 g
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Specifik vægtfylde 1.508
Molekylær formel C8H8BrCl
Synonym 1-2-bromoethyl-4-chlorobenzene, 4-chlorophenethyl bromide, 2-4-chlorophenyl ethylbromide, 1-bromo-2-4-chlorophenyl ethane, benzene, 1-2-bromoethyl-4-chloro, p-chlorophenethyl bromide, 4-chlorophenethyl bromide 97, p-chloro-.beta.-phenethyl bromide, 1-chloro-4-2-bromoethyl benzene, acmc-20aa8v
Kogepunkt 85 °C (1,0 Torr)
InChI nøgle YAFMYKFAUNCQPU-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=CC=C1CCBr)Cl
IUPAC navn 1-(2-bromethyl)-4-chlorbenzen
Molekylvægt (g/mol) 219.51
PubChem CID 23029
Formel vægt 219.51
Procent renhed 95%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chlorophenethyl bromide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.