missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Chloropentanoyl Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloropentanoyl Chloride |
| CAS | 63480-12-6 |
| Molekylær formel | C5H8Cl2O |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 4-Chlorovaleryl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8Cl2O/c1-4(6)2-3-5(7)8/h4H,2-3H2,1H3 |
| SMIL | ClC(C)CCC(Cl)=O |
| IUPAC navn | 4-chloropentanoyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 155.02 |
| Formel vægt | 153.9952 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?