Få mere at vide
4-Klornitrobenzen, TRC
Product Code. 30358456
Change view
Click to view available options
Mængde:
100 g
Product Code. Mængde
30358456 100 g
1 options
Product Code. 30358456 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC373910100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1-Chloro-4-nitrobenzene
CAS 100-00-5
Molekylær formel C6 H4 Cl N O2
Mængde 100 g
Synonym 1-Chloro-4-nitrobenzene, 1-Nitro-4-chlorobenzene, 4-Chloro-1-nitrobenzene, 4-Chloronitrobenzene, 4-Nitro-1-chlorobenzene, 4-Nitrochlorobenzene, 4-Nitrophenyl chloride, NSC 9792, PNCB, p-Chloronitrobenzene, p-Nitrochlorobenzene, p-Nitrophenyl chloride
InChI formel InChI=1S/C6H4ClNO2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H
SMIL [O-][N+](=O)c1ccc(Cl)cc1
IUPAC navn 1-klor-4-nitrobenzen
Molekylvægt (g/mol) 157.55
Formel vægt 156.9931