Få mere at vide
4-klornikotinsyre, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15254744 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15254744 5 g 5g
15244744 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15254744 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 441720050
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 10177-29-4
Molekylær formel C6H4ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 157.55
MDL nummer MFCD00128860
InChI nøgle IMRGVWZLCZERSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloronicotinic acid, 4-chloronicotinicacid, 4-chloro-3-pyridinecarboxylic acid, 4-chloro-nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 4-chloro, 3-carboxy-4-chloropyridine, 4-chlornicotinsaure, pubchem12989, acmc-1br3v, 4-chloropyridine-3-carboxyl
PubChem CID 818229
IUPAC navn 4-chlorpyridin-3-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=C(Cl)C=CN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloronicotinic acid
Smeltepunkt 170°C to 171°C
Analyseprocentområde 95% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Formel vægt 157.56
Procent renhed 96%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloronicotinic acid, 96%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.