Få mere at vide
4-kloronikotinsyre, 96%
Beskrivelse
4-Chloropyridin-3-carboxylsyre er en byggesten, der anvendes i en syntese af benzocanthinoner via tributyltinhydrid-radikal-induceret ringslutning. 4-Chloropyridin-3-carboxylsyre bruges også i en syntese af heterocykliske analoger af xanthon.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-Chloropyridin-3-carboxylsyre er en byggesten, der anvendes i en syntese af benzocanthinoner via tributyltinhydrid-radikal-induceret ringslutning. 4-Chloropyridin-3-carboxylsyre bruges også i en syntese af heterocykliske analoger af xanthon.
Opløselighed Opløselig
i organiske opløsningsmidler ved 20 grader C
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloronicotinic acid |
| Smeltepunkt | ∽165°C (decomposition) |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 9255849 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in organic solvents at 20 deg C |
| Formel vægt | 157.56 |
| Procent renhed | 97% |