Få mere at vide
4-Chloromethylbenzophenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloromethylbenzophenone |
| CAS | 42728-62-1 |
| Molekylær formel | C14 H11 Cl O |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11ClO/c15-10-11-6-8-13(9-7-11)14(16)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10H2 |
| SMIL | ClCc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | [4-(chloromethyl)phenyl]-phenylmethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 230.69 |
| Formel vægt | 230.0498 |