Få mere at vide
4-(Chloromethyl)styren (~0,1% TBC-stabilisator), TRC
Artikelnummer. 30352568
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30352568 25 g
30365102 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30352568 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC58798325G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1592-20-7
Molekylær formel C9H9Cl
Molekylvægt (g/mol) 152.62
IUPAC navn 1-(chloromethyl)-4-ethenylbenzen
SMIL ClCc1ccc(C=C)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Chloromethyl)styrene
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C9H9Cl/c1-2-8-3-5-9(7-10)6-4-8/h2-6H,1,7H2
Formel vægt 152.0393