Få mere at vide
4-(Chloromethyl)pyridin Hydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Chloromethyl)pyridine Hydrochloride |
| CAS | 1822-51-1 |
| Molekylær formel | C6H7Cl2N |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 4-(Chloromethyl)pyridine Hydrochloride, 4-(Chloromethyl)pyridinium Chloride, 4-Chloromethylpyridine hydrochloride Salt, 4-Picolyl Chloride Hydrochloride, 4-Pyridylmethyl Chloride Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6ClN.ClH/c7-5-6-1-3-8-4-2-6;/h1-4H,5H2;1H |
| SMIL | Cl.ClCc1ccncc1 |
| IUPAC navn | 4-(chlormethyl)pyridin; hydrochlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.03 |