Få mere at vide
4-(Chloromethyl)pyridin Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30365638
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30365638 50 g
1 options
Artikelnummer. 30365638 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC36973050G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Chloromethyl)pyridine Hydrochloride
CAS 1822-51-1
Molekylær formel C6H7Cl2N
Mængde 50 g
Synonym 4-(Chloromethyl)pyridine Hydrochloride, 4-(Chloromethyl)pyridinium Chloride, 4-Chloromethylpyridine hydrochloride Salt, 4-Picolyl Chloride Hydrochloride, 4-Pyridylmethyl Chloride Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C6H6ClN.ClH/c7-5-6-1-3-8-4-2-6;/h1-4H,5H2;1H
SMIL Cl.ClCc1ccncc1
IUPAC navn 4-(chlormethyl)pyridin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 164.03